Tlačiť
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR110694-1G OR110694-5G OR110694-10G
APOSOR110694-1GEA 156.84 EUR
APOSOR110694-1G APOSOR110694-5G APOSOR110694-10G
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Vzorec: C₁₆H₁₈N₄O₂
Mw: 298.34 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02180918
Číslo CAS: 499771-07-2