Tlačiť
Ethyl 5-cyano-1,6-dihydro-6-imino-4-methyl-1-(4-methylphenyl)pyridazine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Cyano-1,6-dihydro-3-(ethoxycarbonyl)-6-imino-4-methyl-1-(4-methylphenyl)pyridazine, 4-[5-Cyano-3-(ethoxycarbonyl)-6-imino-4-methylpyridazin-1(6H)-yl]toluene
OR110687-10G OR110687-1G OR110687-5G
APOSOR110687-10GEA 395.51 EUR
APOSOR110687-10G APOSOR110687-1G APOSOR110687-5G
Ethyl 5-cyano-1,6-dihydro-6-imino-4-methyl-1-(4-methylphenyl)pyridazine-3-carboxylate
Ethyl 5-cyano-1,6-dihydro-6-imino-4-methyl-1-(4-methylphenyl)pyridazine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₁₆N₄O₂
Teplota tavenia: 150 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00828950
Číslo CAS: 120049-79-8
OSN: 3439
ADR: 6.1,III