Tlačiť
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR110670-1G OR110670-5G
APOSOR110670-1GEA 254.36 EUR
APOSOR110670-1G APOSOR110670-5G
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂S
Mw: 214.286 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21602387
Číslo CAS: 1427460-28-3