Tlačiť
Diethyl 3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR110669-10G OR110669-1G OR110669-5G
APOSOR110669-10GEA 607.7 EUR
APOSOR110669-10G APOSOR110669-1G APOSOR110669-5G
Diethyl 3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylate
Diethyl 3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₆O₄S₂
Mw: 312.404 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00067988
Číslo CAS: 152487-69-9