Tlačiť
Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR110532-1G OR110532-5G
APOSOR110532-1GEA 338.55 EUR
APOSOR110532-1G APOSOR110532-5G
Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₁ClO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05981681
Číslo CAS: 89900-96-9