Tlačiť
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: {4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]phenyl}methanol, 4-(tert-Butyl)-4'-(hydroxymethyl)diphenyl ether
OR110523-1G OR110523-5G
APOSOR110523-1GEA 338.07 EUR
APOSOR110523-1G APOSOR110523-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Vzorec: C₁₇H₂₀O₂
Mw: 256.34 g/mol
Teplota tavenia: 50…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12469075
Číslo CAS: 1037141-25-5