Tlačiť
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR110486-1G OR110486-250MG
APOSOR110486-1GEA 315.24 EUR
APOSOR110486-1G APOSOR110486-250MG
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrCl₂O₂
Mw: 283.934 g/mol
Teplota tavenia: 72…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12032203
Číslo CAS: 1305712-91-7