Tlačiť
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Ethoxycarbonyl)-2-methylnitrobenzene, Ethyl 3-nitro-o-toluate, 2-(Ethoxycarbonyl)-6-nitrotoluene
OR110420-25G OR110420-100G
APOSOR110420-25GEA 24.95 EUR
APOSOR110420-25G APOSOR110420-100G
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Teplota tavenia: 34…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07359723
Číslo CAS: 59382-60-4