Tlačiť
5,6-Dichloro-2-(chloromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR110384-1G OR110384-5G OR110384-10G
APOSOR110384-1GEA 170.08 EUR
APOSOR110384-1G APOSOR110384-5G APOSOR110384-10G
5,6-Dichloro-2-(chloromethyl)-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-(chloromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅Cl₃N₂
Mw: 235.498 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01658453
Číslo CAS: 39811-03-5