Tlačiť
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR110353-1G OR110353-5G
APOSOR110353-1GEA 96.27 EUR
APOSOR110353-1G APOSOR110353-5G
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11183528
Číslo CAS: 64818-79-7
OSN: 3259
ADR: 8,III