Tlačiť
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(5-Carboxy-2-hydroxyphenyl)acetamide, 2-(Acetylamino)-4-carboxyphenol, 3-(Acetylamino)-4-hydroxybenzoic acid
OR110291-1G OR110291-250MG
APOSOR110291-1GEA 323.71 EUR
APOSOR110291-1G APOSOR110291-250MG
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₉NO₄
Teplota tavenia: 238…241 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14583147
Číslo CAS: 91004-38-5