Tlačiť
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR110280-1G OR110280-250MG
APOSOR110280-1GEA 376.13 EUR
APOSOR110280-1G APOSOR110280-250MG
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Vzorec: C₈H₇BrN₂O
Mw: 227.058 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13191321
Číslo CAS: 1004550-19-9