Tlačiť
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR110272-1G OR110272-5G
APOSOR110272-1GEA 265.17 EUR
APOSOR110272-1G APOSOR110272-5G
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃S
Mw: 237.275 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08706234
Číslo CAS: 35212-88-5