Tlačiť
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 5-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR110258-10G OR110258-1G OR110258-5G
APOSOR110258-10GEA 455.84 EUR
APOSOR110258-10G APOSOR110258-1G APOSOR110258-5G
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉BrO₂S
Mw: 285.157 g/mol
Teplota tavenia: 86…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12756246
Číslo CAS: 13771-68-1