Tlačiť
5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR110227-1G OR110227-5G
APOSOR110227-1GEA 0 EUR
APOSOR110227-1G APOSOR110227-5G
5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂N₂
Mw: 229.106 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08064758
Číslo CAS: 176949-20-5