Tlačiť
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2-(2-methyl-1,-3-thiazol-4-yl)-acetate
OR110217-5G OR110217-25G
APOSOR110217-5GEA 142 EUR
APOSOR110217-5G APOSOR110217-25G
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S
Teplota varu: 114 °C
Hustota: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110,4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052519
Číslo CAS: 37128-24-8