Tlačiť
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR110171-1G OR110171-250MG
APOSOR110171-1GEA 265.17 EUR
APOSOR110171-1G APOSOR110171-250MG
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
Vzorec: C₁₂H₁₄ClN₃O
Mw: 251.712 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22370026
Číslo CAS: 1427460-97-6