Tlačiť
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl (7-aminoheptyl)carbamate, tert-Butyl (7-aminohept-1-yl)carbamate, 1,7-Diaminoheptane, N-BOC protected
OR1101-1G OR1101-100MG OR1101-250MG
APOSOR1101-1GEA 254.71 EUR
APOSOR1101-1G APOSOR1101-100MG APOSOR1101-250MG
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₂₆N₂O₂
Teplota varu: 96…100 °C (0,1 mm Hg)
Teplota tavenia: 113…114 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02094498
Číslo CAS: 99733-18-3