Tlačiť
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10892-1G OR10892-250MG OR10892-5G
APOSOR10892-1GEA 56.56 EUR
APOSOR10892-1G APOSOR10892-250MG APOSOR10892-5G
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Vzorec: C₈H₉NO₄S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025052
Číslo CAS: 7151-76-0
OSN: 1759
ADR: 8,III