Tlačiť
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Methylsulphonamido)benzoic acid, N-(3-Carboxyphenyl)methanesulphonamide
OR10891-1G OR10891-5G
APOSOR10891-1GEA 122.57 EUR
APOSOR10891-1G APOSOR10891-5G
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Vzorec: C₈H₉NO₄S
Mw: 215.226 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00596197
Číslo CAS: 28547-13-9
OSN: 1759
ADR: 8 III