Tlačiť
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10823-500MG OR10823-50MG
APOSOR10823-500MGEA 165.83 EUR
APOSOR10823-500MG APOSOR10823-50MG
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Vzorec: C₉H₁₀N₂·C₂H₂O₄
Mw: 236.224 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01863232
Číslo CAS: 296775-93-4