Tlačiť
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Diethyl [3-(ethoxycarbonyl)-2-methylprop-2-en-1-yl]phosphonate, Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylbut-2-enoate
OR10804-5G OR10804-1G
APOSOR10804-5GEA 400.72 EUR
APOSOR10804-5G APOSOR10804-1G
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate, tech
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate
Vzorec: C₁₁H₂₁O₅P
Teplota varu: 284…287 °C
Hustota: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08445507
Číslo CAS: 41891-54-7