Tlačiť
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10767-1G OR10767-5G
APOSOR10767-1GEA 66.59 EUR
APOSOR10767-1G APOSOR10767-5G
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Vzorec: C₆H₁₃O₅P
Teplota varu: 137…140 °C (10 mm Hg)
Hustota: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00137948
Číslo CAS: 18733-15-8