Tlačiť
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-3-(diethoxyphosphoryl)acetone, Diethyl [(chloroacetyl)methyl]phosphonate
OR10698-1G OR10698-250MG
APOSOR10698-1GEA 1127.56 EUR
APOSOR10698-1G APOSOR10698-250MG
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Vzorec: C₇H₁₄ClO₄P
Teplota varu: 94…95 °C (0,07 mm Hg)
Hustota: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04038926
Číslo CAS: 67257-29-8