Tlačiť
Diethyl [N-(benzylidene)aminomethyl]phosphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10690-1G OR10690-500MG
APOSOR10690-1GEA 148.61 EUR
APOSOR10690-1G APOSOR10690-500MG
Diethyl [N-(benzylidene)aminomethyl]phosphonate
Diethyl [N-(benzylidene)aminomethyl]phosphonate
Vzorec: C₁₂H₁₈NO₃P
Mw: 255.25 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00152991
Číslo CAS: 50917-73-2