Tlačiť
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Ethoxy-3-oxopropyl)triphenylphosphonium bromide
OR10644-5G OR10644-1G OR10644-25G
APOSOR10644-5GEA 99.48 EUR
APOSOR10644-5G APOSOR10644-1G APOSOR10644-25G
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide
Vzorec: C₂₃H₂₄O₂P·Br
Teplota tavenia: 145 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03701355
Číslo CAS: 42843-94-7