Tlačiť
4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Aminosulphonyl)butyric acid, 3-Carboxypropane-1-sulphonamide
OR10407-1G OR10407-5G
APOSOR10407-1GEA 323.71 EUR
APOSOR10407-1G APOSOR10407-5G
4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
4-Sulphamoylbutanoic acid
Vzorec: C₄H₉NO₄S
Teplota tavenia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075007
Číslo CAS: 175476-52-5