Tlačiť
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenylboronic acid, (3-((Benzyloxy)carbonyl)-5-nitrophenyl)boronic acid
OR10357-1G OR10357-5G
APOSOR10357-1GEA 254.36 EUR
APOSOR10357-1G APOSOR10357-5G
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid 96%
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂BNO₆
Mw: 301.059 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411934
Číslo CAS: 380430-62-6