Tlačiť
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [(1H-Pyrrol-3-yl)carbonyl]benzene, 3-Benzoyl-1H-pyrrole
OR10351-1G OR10351-5G
APOSOR10351-1GEA 208.29 EUR
APOSOR10351-1G APOSOR10351-5G
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Vzorec: C₁₁H₉NO
Mw: 171.195 g/mol
Teplota tavenia: 88…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179582
Číslo CAS: 7126-41-2