Tlačiť
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Oxo-4-(prop-2-yn-1-ylamino)but-2-enoic acid
OR10264-1G OR10264-250MG
APOSOR10264-1GEA 157.82 EUR
APOSOR10264-1G APOSOR10264-250MG
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.135 g/mol
Teplota tavenia: 137…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00111718
Číslo CAS: 671188-20-8