Tlačiť
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-{[2-(Prop-1-yl)oxy]ethyl}piperazine
OR0955-250MG OR0955-2G
APOSOR0955-250MGEA 49.74 EUR
APOSOR0955-250MG APOSOR0955-2G
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Vzorec: C₉H₂₀N₂O
Teplota varu: 107 °C (12 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04117823
Číslo CAS: 741667-07-2