Tlačiť
(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[(Piperazin-1-yl)carbonyl]pyrrolidine, 1-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]piperazine
OR0950-1G OR0950-5G OR0950-250MG
APOSOR0950-1GEA 93.06 EUR
APOSOR0950-1G APOSOR0950-5G APOSOR0950-250MG
(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone 98%
(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
Vzorec: C₉H₁₇N₃O
Teplota varu: 106 °C (0,015 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03844724
Číslo CAS: 73331-93-8