Tlačiť
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Ethoxy-3-oxoprop-1-yl)piperazine
OR0949-1G OR0949-5G
APOSOR0949-1GEA 323.71 EUR
APOSOR0949-1G APOSOR0949-5G
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Teplota varu: 89…93 °C (0,1 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03410256
Číslo CAS: 43032-38-8