Tlačiť
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0945-2G OR0945-10G
APOSOR0945-2GEA 99.48 EUR
APOSOR0945-2G APOSOR0945-10G
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan 98+%
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Teplota varu: 86…96 °C (0,01 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412119
Číslo CAS: 25553-77-9