Tlačiť
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)-4-methylpiperazine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
OR0881-1G OR0881-5G
APOSOR0881-1GEA 0 EUR
APOSOR0881-1G APOSOR0881-5G
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)-4-methylpiperazine 95%
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)-4-methylpiperazine
Vzorec: C₈H₁₈N₂O
Mw: 158.241 g/mol
Teplota varu: 75…78 °C (0.5 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009781
Číslo CAS: 5317-33-9
EINECS: 226-177-6