Tlačiť
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0864-1G OR0864-5G
APOSOR0864-1GEA 257.52 EUR
APOSOR0864-1G APOSOR0864-5G
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
Vzorec: C₁₆H₁₈N₂
Teplota tavenia: 69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06201887
Číslo CAS: 115761-61-0