Tlačiť
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(1,3,5-Triazin-2-yl)piperazine, 2-(Piperazin-1-yl)-s-triazine
OR0838-250MG OR0838-50MG
APOSOR0838-250MGEA 148.82 EUR
APOSOR0838-250MG APOSOR0838-50MG
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Vzorec: C₇H₁₁N₅
Teplota tavenia: 78…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973348
Číslo CAS: 59215-44-0