Tlačiť
2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Phtaloylpiperazine
OR0823-10G OR0823-2G
APOSOR0823-10GEA 421.98 EUR
APOSOR0823-10G APOSOR0823-2G
2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₃
Mw: 234.251 g/mol
Teplota tavenia: >245 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03042136
Číslo CAS: 37618-28-3