Tlačiť
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 4-(benzylamino)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-Benzylaminopiperidine, 4-(Benzylamino)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine
OR0810-1G OR0810-5G
APOSOR0810-1GEA 119.37 EUR
APOSOR0810-1G APOSOR0810-5G
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₇H₂₆N₂O₂
Mw: 290.401 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114987
Číslo CAS: 206273-87-2