Tlačiť
N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0754-10MG OR0754-50MG
APOSOR0754-10MGEA 131.17 EUR
APOSOR0754-10MG APOSOR0754-50MG
N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
Vzorec: C₁₅H₁₅N₅O
Teplota tavenia: 200…201 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01567008
Číslo CAS: 108825-65-6