Tlačiť
[3-(Morpholin-4-yl)phenyl]methylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Morpholin-4-yl)benzylamine, 4-[3-(Aminomethyl)phenyl]morpholine
OR0717-1G OR0717-250MG
APOSOR0717-1GEA 340.48 EUR
APOSOR0717-1G APOSOR0717-250MG
[3-(Morpholin-4-yl)phenyl]methylamine
[3-(Morpholin-4-yl)phenyl]methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
Mw: 192.258 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659079
Číslo CAS: 625470-29-3
OSN: 2735
ADR: 8 III