Tlačiť
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Aminosulphonyl)-4-methylnitrobenzene, 4-Nitro-2-sulphamoyltoluene
OR0636-100G OR0636-10G OR0636-25G
APOSOR0636-100GEA 97.87 EUR
APOSOR0636-100G APOSOR0636-10G APOSOR0636-25G
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₈N₂O₄S
Teplota tavenia: 197…199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00115503
Číslo CAS: 6269-91-6