Tlačiť
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Carboxy-2-methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole, 4-[3-(3-Carboxy-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)prop-1-yl]morpholine
OR0634-1G OR0634-5G
APOSOR0634-1GEA 261.53 EUR
APOSOR0634-1G APOSOR0634-5G
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₉H₂₄N₂O₃
Teplota tavenia: 169…177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01567236
Číslo CAS: 306936-20-9