Tlačiť
Methyl adamant-1-ylacetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0596-10G OR0596-1G OR0596-5G
APOSOR0596-10GEA 395.51 EUR
APOSOR0596-10G APOSOR0596-1G APOSOR0596-5G
Methyl adamant-1-ylacetate
Methyl adamant-1-ylacetate
Vzorec: C₁₃H₂₀O₂
Teplota varu: 86 °C (0,3 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01073581
Číslo CAS: 27174-71-6