Tlačiť
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-2-yl)benzyl alcohol, (4-(Thiophen-2-yl)phenyl)methanol
OR0464-1G OR0464-250MG
APOSOR0464-1GEA 143.4 EUR
APOSOR0464-1G APOSOR0464-250MG
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₁H₁₀OS
Mw: 190.262 g/mol
Teplota varu: 311.5 °C
Teplota tavenia: 60…61 °C
Teplota vzplanutia: 115.8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203037
Číslo CAS: 81443-44-9