Tlačiť
Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 3-(chlorosulphonyl)pyridine-4-carboxylate
OR0448-250MG OR0448-50MG
APOSOR0448-250MGEA 119.37 EUR
APOSOR0448-250MG APOSOR0448-50MG
Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate 95%
Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₄S
Mw: 249.671 g/mol
Teplota varu: 72…78 °C (0.1 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01313855
Číslo CAS: 306936-12-9
OSN: 3265
ADR: 8 III