Tlačiť
3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Dichloro-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzene
OR0366-1G OR0366-250MG
APOSOR0366-1GEA 99.48 EUR
APOSOR0366-1G APOSOR0366-250MG
3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₆Cl₂N₂
Teplota tavenia: 128…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01313364
Číslo CAS: 154257-67-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III