Tlačiť
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Benzofuran-2-carbohydrazide, 2-(Hydrazinocarbonyl)benzo[b]furan, 2-(Hydrazinocarbonyl)-1-benzofuran
OR0275-1G OR0275-250MG
APOSOR0275-1GEA 111.36 EUR
APOSOR0275-1G APOSOR0275-250MG
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Mw: 176.172 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00456546
Číslo CAS: 42974-19-6