Tlačiť
(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (Hydrazinomethyl)cyclohexane hydrochloride
OR0199-1G OR0199-5G OR0199-10G
APOSOR0199-1GEA 116.33 EUR
APOSOR0199-1G APOSOR0199-5G APOSOR0199-10G
(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride 97%
(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₆N₂·ClH
Teplota tavenia: 141…144 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06245509
Číslo CAS: 3637-58-9