Tlačiť
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(2,4-Dichlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
OR0193-100G OR0193-25G OR0193-5G
APOSOR0193-100GEA 426.6 EUR
APOSOR0193-100G APOSOR0193-25G APOSOR0193-5G
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₉Cl₂N₅·ClH
Mw: 282.558 g/mol
Teplota tavenia: 259.5…263.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00203356
Číslo CAS: 6634-65-7